L-苯基丙氨酸 USP

供应商: VWR Chemicals

Synonyms: (S)-2-氨基-3-苯丙酸

VWRC0991-100GEA 1717 CNY
VWRC0991-100G VWRC0991-25G
L-苯基丙氨酸 USP
L-苯基丙氨酸
分子式: C₉H₁₁NO₂
分子量: 165.19 g/mol
沸点: 313
溶点: 173
密度: 0.754 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064227
CAS号: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271

现在订购


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR