三溴化硼 1 M in heptane, AcroSeal®
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
378191000 378198000
ACRO378191000EA 0 CNY
ACRO378191000 ACRO378198000
三溴化硼 1 M in heptane, AcroSeal®
三溴化硼
分子式: BBr₃
沸点: 90 °C
密度: 0,869 g/cm³
闪点: –1 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011312
CAS号: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN号: 3384
ADR: 6.1,
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow to amber Solution
Strength 0.9 to 1.1 M