对甲基苯硼酸 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 4-甲基苯基硼酸, 4-甲苯硼酸
344430010 344430050
ACRO344430010EA 0 CNY
ACRO344430010 ACRO344430050
对甲基苯硼酸 97%
对甲基苯硼酸
分子式: C₇H₉BO₂
分子量: 135.96 g/mol
溶点: 256…263 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00039138
CAS号: 5720-05-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 256 to 263 °C
HPLC ≥96.0 %