4-羟基哌啶 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-哌啶醇
366510250 366511000
ACRO366510250EA 0 CNY
ACRO366510250 ACRO366511000
4-羟基哌啶 99+%
4-羟基哌啶
分子式: C₅H₁₁NO
分子量: 101.15 g/mol
沸点: 108…114 °C (10 mmHg)
溶点: 85…90 °C
闪点: 107 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005999
CAS号: 5382-16-1
EINECS: 226-373-1
UN号: 3263
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 90 °C
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %