间甲基苯硼酸 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
3-甲基苯硼酸
344420010
344420050
ACRO344420010EA
0
CNY
ACRO344420010
ACRO344420050
间甲基苯硼酸 97%
间甲基苯硼酸
分子式:
C₇H₉BO₂ 分子量: 135.96 g/mol 溶点: 160…162 °C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00040198 CAS号: 17933-03-8 |
产品技术规格
Appearance | White to cream to beige Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 159 to 165 °C |
HPLC | ≥96.0 % |