柠檬酸铁(III)铵, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Warning
VWRC83887.290EA 1234 CNY
VWRC83887.290 VWRC83887.360
柠檬酸铁(III)铵, TECHNICAL
柠檬酸铁(III)铵
分子式: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00013099
CAS号: 1185-57-5
EINECS: 214-686-6
现在订购
产品技术规格
Assay (calculated as Fe) 14 - 16 %