次氮基三乙酸 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: NTA, N,N-二(羧甲基)甘氨酸, 三(羧甲基)胺
415740010 415740050 415742500
ACRO415740010EA 0 CNY
ACRO415740010 ACRO415740050 ACRO415742500
次氮基三乙酸 99%
次氮基三乙酸
分子式: C₆H₉NO₆
沸点: 498 °C (1013 hPa)
溶点: 245 °C (dec.)
密度: 1,67 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004287
CAS号: 139-13-9
EINECS: 205-355-7
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06675
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %