N,N-二乙基乙二胺 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-二乙氨基乙胺
150701000 150705000
ACRO150701000EA 0 CNY
ACRO150701000 ACRO150705000
N,N-二乙基乙二胺 98+%
N,N-二乙基乙二胺
分子式: C₆H₁₆N₂
沸点: 146 °C (1013 hPa)
溶点: –70 °C
密度: 0,82 g/cm³
闪点: 30 °C
MDL编号: MFCD00008176
CAS号: 100-36-7
EINECS: 202-844-7
UN号: 2685
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.0 %