丙二醇, high purity
供应商: VWR Chemicals
VWRC0575-1LEA 1508 CNY
VWRC0575-1L VWRC0575-4L VWRC0575-10L
丙二醇, high purity
分子式: CH₃CH(OH)CH₂OH
沸点: 187,6 °C (1013 hPa)
溶点: –59 °C
密度: 1,04 g/cm³ (20 °C)
闪点: 99 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064272
CAS号: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Arsenic ≤0.0003%
Chloride ≤0.007 %
Heavy metals ≤0.0005%
Purity ≥99.5%
Residue on ignition ≤0.01%
Sulphate ≤0.006%
Water (KF) ≤0.2%