甲苯-3,4-二硫酚 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 4-甲基邻二苯硫酚, 3,4-甲苯二硫醇, 3,4-二巯基甲苯
421180010 421180050
ACRO421180010EA 0 CNY
ACRO421180010 ACRO421180050
甲苯-3,4-二硫酚 95%
甲苯-3,4-二硫酚
分子式: C₇H₈S₂
分子量: 156.27
沸点: 185 °C (84 mmHg)
溶点: 27 °C
密度: 1.18 g/cm³
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00004844
CAS号: 496-74-2
EINECS: 207-828-3
UN号: 2810
Merck Index: 12,09669
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
HPLC ≥94 %