1,2-二氯乙烷, BAKER, J.T.Baker®
供应商: Avantor
Danger
Synonyms: 二氯化乙烯, 氯化乙烯
BAKR9301-03EA 0 CNY
BAKR9301-03
1,2-二氯乙烷, BAKER, J.T.Baker®
1,2-二氯乙烷
分子式: ClH₂CCH₂Cl
分子量: 98.96 g/mol
沸点: 83.5
溶点: –35.5 °C
密度: 1.254 g/cm³ (20 °C)
闪点: 13
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000963
CAS号: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN号: 1184
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 1.245 - 1.255
Specific Gravity at 25°/25°C 1.245 - 1.255
Acidity ≤10 ppm
Free Halogens Passes Test
Lead (Pb) ≤1 mg/kg
Nonvolatile Residue ≤0.002 %
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.03 %
Distilling Range(Lower) 82 - 85 °C