N,N′-二甲基乙二胺 85% tech.
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,2-双(甲氨基)乙烷
116190250 116191000
ACRO116190250EA 0 CNY
ACRO116190250 ACRO116191000
N,N′-二甲基乙二胺 85% tech.
N,N′-二甲基乙二胺
分子式: C₄H₁₂N₂
分子量: 88.15 g/mol
沸点: 119 °C (760 mmHg)
密度: 0.819 g/cm³
闪点: 26 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008290
CAS号: 110-70-3
EINECS: 203-793-3
UN号: 2734
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥80 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titrable acid ≤0.008 meq/g
Titrable base ≤0.0006 meq/g