二乙二醇甲醚 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 2-(2-甲氧基乙氧基)乙醇, 甲基卡必醇
149370010 149370025
ACRO149370010EA 0 CNY
ACRO149370010 ACRO149370025
二乙二醇甲醚 99%
二乙二醇甲醚
分子式: C₅H₁₂O₃
分子量: 120.15 g/mol
沸点: 194 °C (760 mmHg)
溶点: –70 °C
密度: 1.01 g/cm³
闪点: 83 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002871
CAS号: 111-77-3
EINECS: 203-906-6
Merck Index: 12,06116
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA