对氟苯乙酰氯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-Fluorobenzeneacetyl chloride, 4-Fluorophenylacetyl Chloride
376120010 376120050
ACRO376120010EA 0 CNY
ACRO376120010 ACRO376120050
对氟苯乙酰氯 98%
对氟苯乙酰氯
分子式: (C₆H₄F)CH₂COCl
分子量: 172.59 g/mol
沸点: 60 °C (8 mmHg)
密度: 1.259 g/cm³
闪点: 107 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00674181
CAS号: 459-04-1
UN号: 3265
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %