4-氯苯基乙酰氯 96%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-(4-Chlorophenyl)acetyl chloride, 4-Chlorobenzeneacetyl chloride
123450050 123450250 123451000
ACRO123450050EA 0 CNY
ACRO123450050 ACRO123450250 ACRO123451000
4-氯苯基乙酰氯 96%
4-氯苯基乙酰氯
分子式: (C₆H₄Cl)CH₂COCl
分子量: 189.04 g/mol
沸点: 85 °C (1 mmHg)
密度: 1.292 g/cm³
闪点: >110 °C
MDL编号: MFCD00037111
CAS号: 25026-34-0
EINECS: 246-571-1
UN号: 3265
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %