4-(2-氨基乙基)吡啶 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2-(4-Pyridyl)ethylamine, 2-Pyridin-4-yl-ethylamine
A1264-25G A1264-5G
TCIAA1264-25GEA 0 CNY
TCIAA1264-25G TCIAA1264-5G
4-(2-氨基乙基)吡啶 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
4-(2-氨基乙基)吡啶
分子式: C₇H₁₀N₂
分子量: 122.17 g/mol
沸点: 120°C
溶点: 76
MDL编号: MFCD00038045
CAS号: 13258-63-4
UN号: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62d8fca73320205695849b7b075cc2437c1a33ea&vid=62d8fca73320205695849b7b075cc2437c1a33ea&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %