N-乙基马来酰亚胺, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
E3876-25G E3876-5G
SIALE3876-25GEA 0 CNY
SIALE3876-25G SIALE3876-5G
N-乙基马来酰亚胺, Sigma-Aldrich®
N-乙基马来酰亚胺
分子式: C₆H₇NO₂
沸点: 210 °C (1013 hPa)
溶点: 46 °C
MDL编号: MFCD00005509
CAS号: 128-53-0
EINECS: 204-892-4
UN号: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03855