甲基丙烯酸, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
|
Danger
|
Synonyms:
异丁烯酸, 2-甲基丙烯酸
M-Clarity™ quality level = MQ200
155721-100G
155721-5G
SIAL155721-100GEA
0
CNY
SIAL155721-100G
SIAL155721-5G
甲基丙烯酸, Sigma-Aldrich®
甲基丙烯酸
分子式:
C₄H₆O₂ 沸点: 163 °C (1013 hPa) 溶点: 15 °C 密度: 1,02 g/cm³ (20 °C) 闪点: 68 °C |
MDL编号:
MFCD00002651 CAS号: 79-41-4 EINECS: 201-204-4 UN号: 2531 ADR: 8,II Merck Index: 13,05967 |