N-乙基马来酰亚胺, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
|
Danger
|
Synonyms:
NEM
MQ200
04259-25G
04259-5G
SIAL04259-25GEA
0
CNY
SIAL04259-25G
SIAL04259-5G
N-乙基马来酰亚胺, Sigma-Aldrich®
N-乙基马来酰亚胺
分子式:
C₆H₇NO₂ 分子量: 125.13 g/mol 沸点: 210 溶点: 46 |
MDL编号:
MFCD00005509 CAS号: 128-53-0 EINECS: 204-892-4 UN号: 2928 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,03855 |