乙二胺四乙酸二钾盐二水合物, Ultrapure
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 乙二胺四乙酸二钾盐, 依地酸, 四乙酸二氨基乙烯, EDTA, 乙二胺四乙酸钾
VWRC0720-500GEA 3732 CNY
VWRC0720-500G VWRC0720-5KG
乙二胺四乙酸二钾盐二水合物, Ultrapure
乙二胺四乙酸二钾盐二水合物
分子式: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
分子量: 404.46 g/mol
溶点: 272
密度: 1 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00150036
CAS号: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Merck Index: 13,03546
现在订购
产品技术规格
Chloride ≤0.005%
Heavy Metals ≤0.001%
Iron ≤0.001%
pH (5%, Water) @25 °C 4.0 – 5.0
Purity ≥99.0%
Appearance White granular powder