三(二乙氨基)膦 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 六乙基亚磷酰三胺
423080250 423080050
ACRO423080250EA 0 CNY
ACRO423080250 ACRO423080050
三(二乙氨基)膦 95%
三(二乙氨基)膦
分子式: C₁₂H₃₀N₃P
分子量: 247.36 g/mol
沸点: 111 °C (6 mmHg)
密度: 0.89 g/cm³
闪点: 58 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009041
CAS号: 2283-11-6
EINECS: 218-920-8
UN号: 1993
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %