苄硫醇 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
α-甲苯硫醇, 甲苯硫醇
421261000
421265000
ACRO421261000EA
0
CNY
ACRO421261000
ACRO421265000
苄硫醇 99%
苄硫醇
分子式:
C₇H₈S 沸点: 195 °C 溶点: –29 °C 密度: 1,058 g/cm³ 闪点: 70 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00004867 CAS号: 100-53-8 EINECS: 202-862-5 UN号: 2810 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,09456 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5735 to 1.5775 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |