对甲基苯甲酸甲酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 4-Methylbenzoic acid methyl ester, Methyl-4-methylbenzoate, p-Toluic acid methyl ester, 4-Toluic acid methyl ester, Methyl 4-methylbenzoate
414961000 414962500
ACRO414961000EA 0 CNY
ACRO414961000 ACRO414962500
对甲基苯甲酸甲酯 99%
对甲基苯甲酸甲酯
分子式: C₉H₁₀O₂
分子量: 150.18
沸点: 220…223 °C
溶点: 32…35 °C
密度: 1.06 g/cm³
闪点: 90 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008441
CAS号: 99-75-2
EINECS: 202-784-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 35 °C
GC ≥98.5 %