对氨基苯乙醇 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 4-氨基苯乙醇
400930250 400931000
ACRO400930250EA 0 CNY
ACRO400930250 ACRO400931000
对氨基苯乙醇 97%
对氨基苯乙醇
分子式: C₈H₁₁NO
分子量: 137.18 g/mol
溶点: 104…108 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007922
CAS号: 104-10-9
EINECS: 203-174-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Off-white to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
GC ≥96.0 %