N,O-双(三甲基硅)三氟乙酰胺(含三甲基氯硅烷) with 1% trimethylsilyl chloride
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
389320250 389321000
ACRO389320250EA 0 CNY
ACRO389320250 ACRO389321000
N,O-双(三甲基硅)三氟乙酰胺(含三甲基氯硅烷) with 1% trimethylsilyl chloride
N,O-双(三甲基硅)三氟乙酰胺(含三甲基氯硅烷)
分子式: C₈H₁₈F₃NOSi₂
沸点: 145…147 °C (760 mmHg)
溶点: -41 °C
密度: 0,974 g/cm³
闪点: 34 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008269
CAS号: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
UN号: 2920
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
GC ≤1.5 % TMCS