过硼酸钠 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
386410250 386412500 386410010
ACRO386410250EA 0 CNY
ACRO386410250 ACRO386412500 ACRO386410010
过硼酸钠 95%
过硼酸钠
分子式: BH₂NaO₄·1H₂O
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149230
CAS号: 10332-33-9
EINECS: 239-172-9
UN号: 3377
ADR: 5.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥94 % (active oxygen)