4-(三氟甲基)苄胺 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
375830010 375830100
ACRO375830010EA 0 CNY
ACRO375830010 ACRO375830100
4-(三氟甲基)苄胺 97%
4-(三氟甲基)苄胺
分子式: C₈H₈F₃N
分子量: 175.15 g/mol
沸点: 79…82 °C (15 mmHg)
密度: 1.229 g/cm³
闪点: 75 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010220
CAS号: 3300-51-4
EINECS: 221-971-9
UN号: 2735
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %