2,4-二甲氧基苄胺 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, (2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine
369950050 369950250
ACRO369950050EA 0 CNY
ACRO369950050 ACRO369950250
2,4-二甲氧基苄胺 98%
2,4-二甲氧基苄胺
分子式: C₉H₁₃NO₂
沸点: 140 °C (760 mmHg)
密度: 1,113 g/cm³
闪点: >110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00052393
CAS号: 20781-20-8
UN号: 2735
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %