3,5-Dimethylbenzyl bromide 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
355560250 355560050
ACRO355560250EA 0 CNY
ACRO355560250 ACRO355560050
3,5-Dimethylbenzyl bromide 98%
分子式: C₉H₁₁Br
沸点: 101…103 °C (8 mmHg)
溶点: 36…40 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00013539
CAS号: 27129-86-8
UN号: 3261
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %