1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: BMIMPF6
354170050 354170250
ACRO354170050EA 0 CNY
ACRO354170050 ACRO354170250
1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐 98+%
1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐
分子式: C₈H₁₅F₆N₂P
分子量: 284.18 g/mol
沸点: >340 °C (760 mmHg)
溶点: 6.5 °C
密度: 1.3727 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD03093295
CAS号: 174501-64-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥98.0 %