1-丁基-3-甲基咪唑氯化物 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: BMIMCL
354090050 354090250
ACRO354090050EA 0 CNY
ACRO354090050 ACRO354090250
1-丁基-3-甲基咪唑氯化物 98+%
1-丁基-3-甲基咪唑氯化物
分子式: C₈H₁₅ClN₂
沸点: ? 200 °C (1013 hPa)
溶点: 73 °C
密度: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
闪点: ≥ 110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD03095425
CAS号: 79917-90-1
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Cream to yellow to orange Powder or crystals or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥98.0 %