氯化 1-乙基-3-甲基咪唑鎓 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
354080050 354080250
ACRO354080050EA 0 CNY
ACRO354080050 ACRO354080250
氯化 1-乙基-3-甲基咪唑鎓 97%
氯化 1-乙基-3-甲基咪唑鎓
分子式: C₆H₁₁ClN₂
分子量: 146.62 g/mol
溶点: 77…79 °C
闪点: 186 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00074843
CAS号: 65039-09-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow to orange Adhering powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %