3,4,5-三甲氧基苄胺 96%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
351170050
351170250
ACRO351170050EA
0
CNY
ACRO351170050
ACRO351170250
3,4,5-三甲氧基苄胺 96%
3,4,5-三甲氧基苄胺
分子式:
C₁₀H₁₅NO₃ 沸点: 106 °C (0,1 mmHg) 密度: 1,155 g/cm³ 闪点: >110 °C |
MDL编号:
MFCD00017150 CAS号: 18638-99-8 EINECS: 242-468-0 UN号: 2735 |