3-溴苯乙醇 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
350560010 350560050
ACRO350560010EA 0 CNY
ACRO350560010 ACRO350560050
3-溴苯乙醇 97%
3-溴苯乙醇
分子式: C₈H₉BrO
分子量: 201.06 g/mol
沸点: 107…110 °C (1 mmHg)
密度: 1.478 g/cm³
闪点: >110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00191857
CAS号: 28229-69-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %