叔丁基过氧化物 (Luperox DI) 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
349930050 349931000
ACRO349930050EA 0 CNY
ACRO349930050 ACRO349931000
叔丁基过氧化物 (Luperox DI) 99%
叔丁基过氧化物 (Luperox DI)
分子式: C₈H₁₈O₂
沸点: 109…110 °C
溶点: –30 °C
密度: 0,8 g/cm³
闪点: 6 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008803
CAS号: 110-05-4
EINECS: 203-733-6
UN号: 3107
ADR: 5.2,
Merck Index: 12,03515
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3880 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
GC ≤0.1 % Tert-butyl hydroperoxide