氯乙酸叔丁酯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
347230250 347231000
ACRO347230250EA 0 CNY
ACRO347230250 ACRO347231000
氯乙酸叔丁酯 97%
氯乙酸叔丁酯
分子式: C₆H₁₁ClO₂
分子量: 150.6 g/mol
沸点: 48…49 °C (11 mmHg)
密度: 1.053 g/cm³
闪点: 46 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000930
CAS号: 107-59-5
EINECS: 203-506-1
UN号: 2929
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,01562
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %