苯丙炔酸甲酯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methyl Phenylpropiolate, Phenylpropiolic acid methyl ester
334590050 334590250
ACRO334590050EA 0 CNY
ACRO334590050 ACRO334590250
苯丙炔酸甲酯 98%
苯丙炔酸甲酯
分子式: C₁₀H₈O₂
分子量: 160.17 g/mol
沸点: 109…110 °C (2 mmHg)
溶点: 26
密度: 1.083
MDL编号: MFCD00041685
CAS号: 4891-38-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5615 to 1.5645 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %