N-羟基邻苯二甲酰亚胺 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
329871000 329875000
ACRO329871000EA 0 CNY
ACRO329871000 ACRO329875000
N-羟基邻苯二甲酰亚胺 98%
N-羟基邻苯二甲酰亚胺
分子式: C₈H₅NO₃
沸点: 412 °C (1013 hPa)
溶点: 233…235 °C
密度: 1,58 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005891
CAS号: 524-38-9
EINECS: 208-358-1
Merck Index: 13,04864
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 % (On anhydrous substance)