三(羟甲基)甲基甘氨酸 99+% for biochemistry
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: N-三(羟甲基)甲基甘氨酸
327831000 327830250
ACRO327831000EA 0 CNY
ACRO327831000 ACRO327830250
三(羟甲基)甲基甘氨酸 99+% for biochemistry
三(羟甲基)甲基甘氨酸
分子式: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
分子量: 179.17 g/mol
溶点: 180…184 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004277
CAS号: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 4.6 to 5.6 (1 % in water at 25°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Lead (Pb) ≤5 ppm