原儿茶酸乙酯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
325810050 325810250
ACRO325810050EA 0 CNY
ACRO325810050 ACRO325810250
原儿茶酸乙酯 97%
原儿茶酸乙酯
分子式: C₉H₁₀O₄
溶点: 131…136 °C
MDL编号: MFCD00002199
CAS号: 3943-89-3
EINECS: 223-529-0