1-氯乙基氯甲酸酯 97+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: ACE-Cl
314460250 314461000
ACRO314460250EA 0 CNY
ACRO314460250 ACRO314461000
1-氯乙基氯甲酸酯 97+%
1-氯乙基氯甲酸酯
分子式: C₃H₄Cl₂O₂
分子量: 142.97 g/mol
沸点: 118…119 °C
溶点: -65
密度: 1.32 g/cm³
闪点: 40 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000647
CAS号: 50893-53-3
EINECS: 256-834-2
UN号: 2742
ADR: 6.1 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %