苯甲酰异氰酸酯 90% tech.
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
314280050
314280010
ACRO314280050EA
0
CNY
ACRO314280050
ACRO314280010
苯甲酰异氰酸酯 90% tech.
苯甲酰异氰酸酯
分子式:
C₈H₅NO₂ 分子量: 147.13 沸点: 94…96 °C (21 mmHg) 溶点: 28…29 °C 密度: 1.17 g/cm³ 闪点: 72 °C 存储条件: Freezer |
MDL编号:
MFCD00002032 CAS号: 4461-33-0 EINECS: 224-717-5 UN号: 2206 ADR: 6.1 III |
产品技术规格
Appearance | Clear to hazy colorless to yellow Liquid or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥88 % |