2-(三氟甲基)苄胺 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-(氨基甲基)三氟甲苯
312950100 312950050
ACRO312950100EA 0 CNY
ACRO312950100 ACRO312950050
2-(三氟甲基)苄胺 98%
2-(三氟甲基)苄胺
分子式: C₈H₈F₃N
分子量: 175.15 g/mol
沸点: 108 °C (64 mmHg)
密度: 1.249 g/cm³
闪点: 69 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010297
CAS号: 3048-01-9
EINECS: 221-258-2
UN号: 2735
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %