1,3-二氧戊环 99.5+% stabilised, 纯净
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
299480010 299480025
ACRO299480010EA 0 CNY
ACRO299480010 ACRO299480025
1,3-二氧戊环 99.5+% stabilised, 纯净
1,3-二氧戊环
分子式: C₃H₆O₂
沸点: 75 °C (1013 hPa)
溶点: –95 °C
密度: 1,06 g/cm³
闪点: –6 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003207
CAS号: 646-06-0
EINECS: 211-463-5
UN号: 1166
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.50 %
Stabilizer ≤75 ppm BHT