溴乙酸苄酯 96%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 苄基溴乙酸酯
278040500 278042500
ACRO278040500EA 0 CNY
ACRO278040500 ACRO278042500
溴乙酸苄酯 96%
溴乙酸苄酯
分子式: C₉H₉BrO₂
分子量: 229.07 g/mol
沸点: 166…170 °C (22 mmHg)
密度: 1.44 g/cm³
闪点: >109 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000190
CAS号: 5437-45-6
EINECS: 226-611-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %