5-Phenyl-1H-tetrazole 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
263720050 263720250
ACRO263720050EA 0 CNY
ACRO263720050 ACRO263720250
5-Phenyl-1H-tetrazole 99%
5-Phenyl-1H-tetrazole
分子式: C₇H₆N₄
分子量: 146.15 g/mol
沸点: 331 °C (1013 hPa)
溶点: 222 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00022388
CAS号: 18039-42-4
EINECS: 241-950-8
UN号: 1325
ADR: 4.1 II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %