3-甲氧基丙胺 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-氨基-3-甲氧基丙烷
257520010 257520050
ACRO257520010EA 0 CNY
ACRO257520010 ACRO257520050
3-甲氧基丙胺 99+%
3-甲氧基丙胺
分子式: C₄H₁₁NO
分子量: 89.14 g/mol
沸点: 118
溶点: –65 °C
密度: 0.87 g/cm³
闪点: 48 °C
MDL编号: MFCD00014831
CAS号: 5332-73-0
EINECS: 226-241-3
UN号: 2734
ADR: 8 I
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4185 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %