2-氯-5-(三氟甲基)吡啶 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
241780250
241780050
ACRO241780250EA
0
CNY
ACRO241780250
ACRO241780050
2-氯-5-(三氟甲基)吡啶 98+%
2-氯-5-(三氟甲基)吡啶
分子式:
C₆H₃ClF₃N 沸点: 152 °C (760 mmHg) 溶点: 29…33 °C 密度: 1,41 g/cm³ (20 °C) 闪点: 65 °C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00042225 CAS号: 52334-81-3 EINECS: 257-856-5 ADR: 6.1,III |
产品技术规格
Appearance | White to yellow Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 29 to 33 °C |
GC | ≥98.0 % |