四(三苯基膦)镍(0) 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
223980010 223980050
ACRO223980010EA 0 CNY
ACRO223980010 ACRO223980050
四(三苯基膦)镍(0) 95%
四(三苯基膦)镍(0)
分子式: C₇₂H₆₀NiP₄
溶点: 122…124 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00010011
CAS号: 15133-82-1
UN号: 1325
ADR: 4.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Rust brown to brown Powder or crystals
Elemental Analysis ≥94 %