Sodium perborate tetrahydrate 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
223200250 223200010
ACRO223200250EA 0 CNY
ACRO223200250 ACRO223200010
Sodium perborate tetrahydrate 97%
Sodium perborate tetrahydrate
分子式: NaH₂BO₄·4H₂O
溶点: 60 °C
密度: 1,73 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149231
CAS号: 10486-00-7
EINECS: 239-172-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
pH 10.1 to 10.6 (1 % solution)
Titration with KMnO4 ≥96.0 %